Learn More
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-pentilfenol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30312310 50 mg
1 options
Código de producto. 30312310 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10539520
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol
CAS 25973-55-1
Nombres de analitos o componentes 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C22 H29 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentyl- (7CI,8CI), 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-amylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-amylphenyl)benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-pentylphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-amylphenyl)benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-amyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis-(2-methylbutan-2-yl)phenol, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2H-benzotriazole, Chisorb 328, Cyasorb UV 2337, Eversorb 74, Kemisorb 74, Light Stabilizer 328, Lowilite 28, Seesorb 704, Sumisorb 350, THUV 328, Tin 328, Tinuvin 328, Tinuvin PA 238, UV 2337, UV 328, UV 74, Viosorb 591
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)n2nc3ccccc3n2
Nombre IUPAC 2-(benzotriazol-2-il)-4,6-bis(2-metilbutan-2-il)fenol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 351.49
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.2311 g/mol