Learn More
Ácido fenilborónico 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilborónico, TRC
Código de producto. 30452760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452760 250 mg 250 miligramos
30450475 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT890000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143722-25-2
Fórmula molecular C26H21BN4O2
Peso molecular (g/mol) 432.28
Sinónimo B-[2-[2-(Triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl]phenyl]boronic Acid, [2-[2-(Triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl]phenyl]boronic Acid
Nombre IUPAC [2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil] ácido borónico
SMILES OB(O)c1ccccc1c2nnn(n2)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Trityl-2H-tetrazol-5-yl)phenylboronic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H21BN4O2/c32-27(33)24-19-11-10-18-23(24)25-28-30-31(29-25)26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-19,32-33H
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1758