Learn More
2-[2-(Trifluorometil)fenil]etilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441729 1 g 1 g
15451729 5 g 5 g
15461729 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64492.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 774-18-5 | C9H10F3N | 189.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 774-18-5
Fórmula molecular C9H10F3N
Peso molecular (g/mol) 189.18
Número MDL MFCD00128232
Clave InChI LIERORLYMWHXDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-trifluoromethyl phenyl ethanamine, o-trifluoromethyl phenethylamine, 2-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-amine, 2-o-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-2-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-trifluoromethyl phenethylamine, 2-2-trifluoromethyl-phenyl-ethylamine, 2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl amine, 2-trifluoromethylphenylethanamine, benzeneethanamine,2-trifluoromethyl
PubChem CID 69883
Nombre IUPAC 2-[2-(trifluorometil)fenil]etanamina
SMILES NCCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 7202211
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido