Learn More
2,2'-Ácido tiodiaacético, TRC
Código de producto. 30454242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454242 25 g 25 g
30453936 10 g 10 g
30452724 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454242 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34456025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-93-3
Fórmula molecular C4 H6 O4 S
Peso molecular (g/mol) 150.15
Sinónimo Acetic acid, 2,2'-thiobis- (9CI, ACI), 2,2'-Thiobis[acetic acid] (ACI), Acetic acid, thiobis- (3CI), Acetic acid, thiodi- (6CI, 7CI, 8CI), (Carboxymethylthio)acetic acid, 2,2'-Thiodiacetic acid, 2,2'-Thiodiethanoic acid, 2,2'-Thiodiglycolic acid, 2-(Carboxymethylsulfanyl)acetic acid, 2-[(Carboxymethyl)sulfanyl]acetic acid, Dicarboxymethyl sulfide, Dimethylsulfide-α,α'-dicarboxylic acid, Mercaptodiacetic acid, NSC 28743, NSC 40469, NSC 52326, Thiodiacetic acid, Thiodiglycolic acid, β,β'-Thiodiglycolic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetilsulfanil)acético
SMILES OC(=O)CSCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Thiodiacetic acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.9987