Learn More
Ácido 2,2′-tiodiacético-13C4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Thiodiacetic Acid-13C4 |
| CAS | 132090-49-4 |
| Fórmula molecular | 13C4 H6 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acetic-13C2 acid','2,2'-thiobis- (9CI), 2,2'-Thiobis[acetic-13C2 acid], 2,2'-Thiodiacetic Acid-13C4, 2,2'-Thiodiacetic-1,1',2,2'-13C4 Acid, Thiodiglycolic Acid-13C4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13CH2]S[13CH2][13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(hidroxicarbonil(113C)metilsulfanil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 154.124 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.012 |