Learn More
2,2'-tiobis(etanol)-13C4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Thiobis(ethanol)-13C4 |
| CAS | 138847-50-4 |
| Fórmula molecular | 13C4H10O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,2'-Thiobis(ethan-1-ol-1,2-13C2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMILES | O[13CH2][13CH2]S[13CH2][13CH2]O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-hidroxi(1,2-^{13}C_{2})etilsulfanil)(1,2-^{13}C_{2})etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0536 |