Learn More
2-(2-Tienilsulfonilo)etanotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10406662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10406662 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10099151 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10406662 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM03009CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175202-34-3
Fórmula molecular C6H7NO2S3
Peso molecular (g/mol) 221.307
Número MDL MFCD00052277
Clave InChI YNPIRUTXXLFXRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-thienylsulfonyl ethanethioamide, 2-thiophene-2-sulfonyl ethanethioamide, ethanethioamide,2-2-thienylsulfonyl, maybridge1_004617, 2-2-thienyl sulfonyl thioacetamide, 2-thiophen-2-ylsulfonyl ethanethioamide, 2-thien-2-yl sulphonyl ethanethioamide, 2-2-amino-2-thioxoethyl sulphonyl thiophene, 2-amino-1-2-thienylsulfonyl ethane-2-thione
PubChem CID 2778709
Nombre IUPAC 2-tiofen-2-ilsulfoniletanotioamida
SMILES C1=CSC(=C1)S(=O)(=O)CC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Thienylsulfonyl)ethanethioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.32
Porcentaje de pureza 97%