Learn More
2-(2-Tienil)tioacetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404518 2 g 2 g
15414518 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58178.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58197-03-8
Fórmula molecular C6H7NS2
Peso molecular (g/mol) 157.25
Número MDL MFCD08142190
Clave InChI LUKDARXVJHRFMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophen-2-yl ethanethioamide, 2-thiopheneethanethioamide, 2-2-thienyl ethanethioamide, 2-thiophenethioacetamide, 2-2-thienyl thioacetamide, 1-amino-2-2-thienyl ethane-1-thione
PubChem CID 5311924
Nombre IUPAC 2-tiofen-2-iletanetioamida
SMILES NC(=S)CC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Thienyl)thioacetamide
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.25
Porcentaje de pureza 97%