Learn More
Ácido 2-(2-tienil)tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460668 250 mg 250 miligramos
15440668 1 g 1 g
15450668 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54347.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24044-07-3
Fórmula molecular C8H4NO2S2
Peso molecular (g/mol) 210.25
Número MDL MFCD01936014
Clave InChI FGKCNTGJZXHKFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-thiophen-2-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-2-thienyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-thiophen-2-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2-thienyl, 2-2-thienyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid, 2-thiophen-2-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-thien-2-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2776317
SMILES [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Thienyl)thiazole-4-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-(thiophen-2-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.25
Porcentaje de pureza 97%