Learn More
2-(2-tienil)pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Thienyl)pyrrolidine |
| CAS | 90090-64-5 |
| Fórmula molecular | C8H11NS |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(Thiophen-2-yl)pyrrolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NS/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h2,4,6-7,9H,1,3,5H2 |
| SMILES | C1CNC(C1)c2cccs2 |
| Nombre IUPAC | 2-tiofen-2-ilpirrolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 153.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0612 |