Learn More
Clorhidrato de 2-(2-tienil)pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Thienyl)pyrrolidine Hydrochloride |
| Fórmula molecular | C8 H11 N S . H Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NS.ClH/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;/h2,4,6-7,9H,1,3,5H2;1H |
| SMILES | Cl.C1CNC(C1)c2cccs2 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-tiofen-2-ilpirrolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 189.706 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.038 |