Learn More
2-(2-Tienil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351707 5 g 5 g
11341707 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04775.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3319-99-1 | C9H7NS | 161.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3319-99-1
Fórmula molecular C9H7NS
Peso molecular (g/mol) 161.22
Número MDL MFCD00044441
Clave InChI QLPKTAFPRRIFQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-thienyl pyridine, 2-thiophen-2-yl pyridine, 2-thien-2-ylpyridine, 2-2-pyridyl thiophene, pyridine, 2-2-thienyl, thienyl pyridine, 2-thienylpyridine, 2-pyrid-2-ylthiophene, acmc-1cknd, 2-thien-2-yl pyridine
PubChem CID 76832
Nombre IUPAC 2-(thiophen-2-yl)pyridine
SMILES S1C=CC=C1C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Thienyl)pyridine
Punto de fusión 60°C to 65°C
Cantidad 5 g
Beilstein 508454
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.23
Porcentaje de pureza 97%