Learn More
Isocianato de 2-(2-tienil)etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Thienyl)ethyl isocyanate |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-2-isocyanatoethyl thiophene, 2-2-thienyl ethyl isocyanate, 2-thien-2-yl ethyl isocyanate, thiophene,2-2-isocyanatoethyl, 2-2-isocyanato-ethyl-thiophene, 2-2-thienyl ethanisocyanate, 2-2-isocyanatoethyl-thiophene, thiophene, 2-2-isocyanatoethyl, 2-thien-2-yl ethylisocyanate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.2 |
| Porcentaje de pureza | 95% |