Learn More
2-(2-Tienil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712263 25 g Frasco de vidrio 25 g
10314552 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712263 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366540250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5402-55-1 | C6H8OS | 128.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5402-55-1
Fórmula molecular C6H8OS
Peso molecular (g/mol) 128.19
Número MDL MFCD00005462
Clave InChI VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiopheneethanol, 2-2-thienyl ethanol, thiophene-2-ethanol, 2-thiophen-2-yl ethanol, 2-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-2-yl ethan-1-ol, ethanol, 2-2-thienyl, 2-thiophenethanol, 2-2-thienyl-ethanol, 2-thienylethanol
PubChem CID 79400
Nombre IUPAC 2-tiofen-2-iletanol
SMILES OCCC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Thienyl)ethanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón o gris verdoso a amarillo
Densidad 1.1530g/mL
Punto de ebullición 108°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5490 to 1.552
Cantidad 25 g
Beilstein 17, V,3, 379
Gravedad específica 1.153
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in mek,alcohol,organic halogen solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Thienyl)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.