Learn More
2-(2-tenilamino)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Thenylamino)pyridine |
| CAS | 140-19-2 |
| Fórmula molecular | C10H10N2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Thenylamino)-pyridine, N-(2-Thienylmethyl)-2-pyridinamine, NSC 30207 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2S/c1-2-6-11-10(5-1)12-8-9-4-3-7-13-9/h1-7H,8H2,(H,11,12) |
| SMILES | C(Nc1ccccn1)c2cccs2 |
| Nombre IUPAC | N-(tiofen-2-ilmetil)piridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 190.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0565 |