Learn More
2,2'-Tenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466456 1 g 1 g
11476456 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24753.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7333-07-5 | C10H6O2S2 | 222.28 g/mol
Thenil is a non-steroidal anti-inflammatory agent and also used for pain and inflammation in muscles and joints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tenil es un agente antinflamatorio no esteroideo también utilizado para el dolor y la inflamación de músculos y articulaciones.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7333-07-5
Fórmula molecular C10H6O2S2
Peso molecular (g/mol) 222.28
Número MDL MFCD00173678
Clave InChI UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
PubChem CID 275005
Nombre IUPAC 1,2-ditiofen-2-iletano-1,2-diona
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Thenil
Punto de fusión 81°C to 84°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.29
Porcentaje de pureza 98%