Learn More
2-(2-t-Boc-aminoetoxi)anisol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-t-Boc-aminoethoxy)anisole-d3 |
| CAS | 1219179-77-7 |
| Fórmula molecular | C14H18D3NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(3-Methoxyphenoxy)ethan-t-boc-amine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(16)15-9-10-18-12-8-6-5-7-11(12)17-4/h5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,15,16)/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[2-[2-(trideuteriometoxi)fenoxi]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 270.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1659 |