Learn More
2,2'-sulfonilbisetanol-13C4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Sulfonylbisethanol-13C4 |
| CAS | 1391930-18-9 |
| Fórmula molecular | 13C4H10O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,2'-Sulfonylbis(ethan-1-ol-1,2-13C2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O4S/c5-1-3-9(7,8)4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMILES | O[13CH2][13CH2]S([13CH2][13CH2]O)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2,2'-sulfonilbis(etan-1-ol-1,2-13C2) |
| Peso molecular (g/mol) | 158.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.04 |