Learn More
2,2'-Sulfinildietanol, TRC
Código de producto. 30412503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412503 1 g
30412522 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS7335101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3085-45-8
Fórmula molecular C4 H10 O3 S
Peso molecular (g/mol) 138.19
Sinónimo 2,2'-Sulfinyldiethanol, Beta,beta'-Dihydroxydiethyl sulphoxide, ethanol, 2,2'sulfinylbis-
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietilsulfinil)etanol
SMILES OCCS(=O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiodiglycol sulfoxide (unlabelled)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O3S/c5-1-3-8(7)4-2-6/h5-6H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0351