Learn More
2-(2-Pirolidinil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469290 1 g 1 g
11459290 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50176.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 77790-61-5 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(2-pirrolidinil)piridina se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77790-61-5
Fórmula molecular C9H12N2
Peso molecular (g/mol) 148.209
Número MDL MFCD01691538
Clave InChI NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
PubChem CID 2771659
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-2-ilpiridina
SMILES C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 96%