Learn More
2-(2-Piridil)benzimidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304574 1 g 1 g
11314574 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304574 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01339.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1137-68-4 | C12H9N3 | 195.23 g/mol
2-(2-Pyridyl)benzimidazole is used as a chelating fluorescent ligand in the synthesis of cobalt(II) complex. It was also used in the preparation of (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]·2Cl·6H(2)O complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(2-piridil)benzimidazol se utiliza como ligando fluorescente quelante en la síntesis del complejo cobalto(II). También se empleó en la preparación del complejo (H(2)L(1))(2)[RU(III)CL(4)(CH(3)CN)(2)](2)[RU(IV)CL(4)(CH(3)CN)(2)]·2CL·6H(2)O.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1137-68-4
Fórmula molecular C12H9N3
Peso molecular (g/mol) 195.23
Número MDL MFCD00005586
Clave InChI YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzoimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzimidazole, chembl72683, 1h-benzimidazole, 2-pyridinyl, 1h-benzimidazole, 2-2-pyridinyl, acmc-20aime, 2 2-pyridyl benzimidazole
PubChem CID 70821
Nombre IUPAC 2-(pyridin-2-yl)-1H-1,3-benzodiazole
SMILES N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Punto de fusión 221°C to 225°C
Cantidad 1 g
Beilstein 151411
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza ≥98%