Learn More
2-(2-Piridinilamino)-Cloruro de Bencenatiol Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30135014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135014 10 g 10 g
30011294 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99335010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163275-26-1
Fórmula molecular C11H10N2S • HCl
Peso molecular (g/mol) 202.283646
Sinónimo Benzenethiol, 2-(2-pyridinylamino)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenethiol, 2-(2-pyridinylamino)-, monohydrochloride (9CI), 2-(2-Pyridinylamino)benzenethiol hydrochloride, 2-[(Pyridin-2-yl)amino]benzene-1-thiol hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(piridina-2-ilamino)benzeniol; Cloruro
SMILES SC1=CC=CC=C1NC2=NC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Pyridinylamino)-benzenethiol Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2S.ClH/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-11-7-3-4-8-12-11;/h1-8,14H,(H,12,13);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0331