Learn More
2,2'-(pirazina-2,5-diil)dietanol, Mikromol™
Descripción
2,2'-(pirazina-2,5-diil)dietanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Pyrazinediethanol |
| CAS | 4744-51-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,5-Pyrazinediethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,5-Pyrazinediethanol, 2,2'-(2,5-Pyrazinediyl)diethanol, 2,5-Bis(2-hydroxyethyl)pyrazine, Potassium Clavulanate Imp. A (EP), Potassium Clavulanate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O2/c11-3-1-7-5-10-8(2-4-12)6-9-7/h5-6,11-12H,1-4H2 |
| SMILES | OCCc1cnc(CCO)cn1 |
| Nombre IUPAC | 2-[5-(2-hidroxietil)pirazin-2-il]etanol |
| Mostrar más |