Learn More
2-(2-Propiniloxi)tetrahidro-2H-pirano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10617694 5 g Frasco de vidrio 5 g
10279363 25 g Frasco de vidrio 25 g
10569453 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10617694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295060050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6089-04-9 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6089-04-9
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Número MDL MFCD00006604
Clave InChI HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tetrahydro-2-2-propynyloxy-2h-pyran, 2-2-propynyloxy tetrahydropyran, 2-propargyloxane, 2-prop-2-yn-1-yloxy tetrahydro-2h-pyran, 2-propargyloxy tetrahydropyran, propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, propargyl alcohol tetrahydropyranyl ether, 2h-pyran, tetrahydro-2-2-propynyloxy, 2-propynyl 2-pyranyl ether, 3-2'-tetrahydropyranyloxy propyne
PubChem CID 98609
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9970g/mL
Punto de ebullición 63°C to 65°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4560 to 1.458
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.997
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Propynyloxy)- tetrahydro-2H-pyran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.