Learn More
Clorhidrato de 2-(2-piperidinoetoxi)etanol, Mikromol™
Código de producto. 30049846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049846 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049846 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0486.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-(2-piperidinoetoxi)etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride
CAS 87630-97-5
Nombres de analitos o componentes 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H19 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c11-7-9-12-8-6-10-4-2-1-3-5-10;/h11H,1-9H2;1H
SMILES Cl.OCCOCCN1CCCCC1
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-(2-piperidin-1-iletoxi)etanol
Peso molecular (g/mol) 209.71
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1183 g/mol