Learn More
2,2'-(Piperazina-1,4-diil)bis(N-(4-aminofenil)-N-metilacetamida), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(N-(4-aminophenyl)-N-methylacetamide) |
| CAS | 2410284-89-6 |
| Fórmula molecular | C22H30N6O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N1,N4-Bis(4-aminophenyl)-N1,N4-dimethyl-1,4-piperazinediacetamide, Nintedanib dimer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30N6O2/c1-25(19-7-3-17(23)4-8-19)21(29)15-27-11-13-28(14-12-27)16-22(30)26(2)20-9-5-18(24)6-10-20/h3-10H,11-16,23-24H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(N(C1=CC=C(N)C=C1)C)CN2CCN(CC(N(C3=CC=C(N)C=C3)C)=O)CC2 |
| Nombre IUPAC | 2,2'-(piperazina-1,4-diil)bis(N-(4-aminofenil)-N-metilacetamida) |
| Peso molecular (g/mol) | 410.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.24 |