Learn More
2-[2-(Piperazin-1-il)etoxi]etanol, Mikromol™
Código de producto. 30050373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050373 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050373 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1130.19
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[2-(Piperazin-1-il)etoxi]etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
CAS 13349-82-1
Nombres de analitos o componentes 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H18 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
SMILES OCCOCCN1CCNCC1
Nombre IUPAC 2-(2-piperazin-1-iletoxi)etanol
Peso molecular (g/mol) 174.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174,1368 g/mol