Learn More
Ácido 2-(2-ftalimidoetoxi)acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476887 5 g 5 g
15466887 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33988.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69676-65-9 | C12H11NO5 | 249.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69676-65-9
Fórmula molecular C12H11NO5
Peso molecular (g/mol) 249.22
Número MDL MFCD06661364
Clave InChI PHZYUQLIZKTSJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-phthalimidoethoxy acetic acid, 2-2-phthalimidoethoxy-acetic acid, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-phthalimido ethoxyacetic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy aceticacid, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl ethoxy acetic acid
PubChem CID 2755407
Nombre IUPAC ácido 2-[2-(1,3-dioxoisoindol-2-il)etoxi]acético
SMILES OC(=O)COCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid
Punto de fusión 130°C to 132°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.22
Porcentaje de pureza 97%