Learn More
Ácido 2-(2-fenilfenoxi)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Phenylphenoxy)acetic Acid |
| CAS | 5348-75-4 |
| Fórmula molecular | C14 H12 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-([1,1'-Biphenyl]-2-Yloxy)Acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)10-17-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)COc1ccccc1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-fenilfenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 228.243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.079 |