Learn More
Ácido 2-[(2-fenoxietil)tio]acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10540922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10540922 10 g 10 g
10039391 1 g 1 g
10052074 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10540922 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM06649EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 75434-70-7
Fórmula molecular C10H12O3S
Peso molecular (g/mol) 212.263
Número MDL MFCD00085152
Clave InChI SHWKIHWUFNTMIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-phenoxyethyl thio acetic acid, 2-2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, 2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_005030, 2-2-phenoxyethylthio acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl-acetic acid, 2-2-phenoxyethylsulfanyl acetic acid
PubChem CID 2779087
Nombre IUPAC ácido 2-(2-fenoxietilsulfanil)acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCSCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5O(CH2)2SCH2CO2H
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Porcentaje de pureza 97%