Learn More
2,2'-oxidietanol, Mikromol™
Código de producto. 17943686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17943686 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17943686 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0105.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2'-oxidietanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Nombres de analitos o componentes 2,2'-Oxydiethanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H10 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,2'-Oxydiethanol, Etofenamate Imp. F (EP), Etofenamate Impurity F, Glycerol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
SMILES OCCOCCO
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietoxi)etanol
Peso molecular (g/mol) 106.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 106,063 g/mol