Learn More
2,2'-oxietanol, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Código de producto. 15598814 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15598814 500 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 500 ml
1 options
Código de producto. 15598814 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor S85607
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Temperatura de inflamación 124.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Fórmula molecular C4H10O3
Número MDL MFCD00002882
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1L = 1.12kg
Sinónimo diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
Clave InChI MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCOCCO
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietoxi)etanol
Peso molecular (g/mol) 106.12
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Grado Reactivo BAKER ANALYZED