Learn More
2,2'-Oxibis(etileno) Bis[2-[[3-(trifluorometil)fenil]amino]benzoato], Mikromol™
Código de producto. 17952596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17952596 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17952596 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0105.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2'-Oxibis(etileno) Bis[2-[[3-(trifluorometil)fenil]amino]benzoato]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Oxybis(ethylene) Bis[2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate]
CAS 64352-84-7
Nombres de analitos o componentes 2,2'-Oxybis(ethylene) Bis[2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate]
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H26 F6 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,2'-Oxybis(ethylene) Bis[2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate], Etofenamate Imp. D (EP), Etofenamate Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C32H26F6N2O5/c33-31(34,35)21-7-5-9-23(19-21)39-27-13-3-1-11-25(27)29(41)44-17-15-43-16-18-45-30(42)26-12-2-4-14-28(26)40-24-10-6-8-22(20-24)32(36,37)38/h1-14,19-20,39-40H,15-18H2
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccccc2C(=O)OCCOCCOC(=O)c3ccccc3Nc4cccc(c4)C(F)(F)F)c1
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoato de 2-[2-[2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoil]oxietoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 632.55
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.1746 g/mol