Learn More
2,2'-Oxibis(etilamina), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11925281 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10235671 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11925281 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 275840050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2752-17-2 | C4H12N2O | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2752-17-2
Fórmula molecular C4H12N2O
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00466591
Clave InChI GXVUZYLYWKWJIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-oxydiethanamine, 1,5-diamino-3-oxapentane, 2,2'-oxybis ethylamine, 2-2-aminoethoxy ethanamine, ethanamine, 2,2'-oxybis, bis 2-aminoethyl ether, aminoethyl ether, 2,2'-diaminodiethyl ether, unii-ffw1773zz6, 2,2'-oxydiethylamine
PubChem CID 75982
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetoxi)etanamina
SMILES NCCOCCN
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 2'-Oxybis(ethylamine)
Color Incolora
Densidad 0.9610g/mL
Punto de ebullición 69.0°C to 71.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2CH2OCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4550 to 1.4580
Cantidad 5 g
Beilstein 04,IV,1414
Gravedad específica 0.961
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2``-Oxybis(ethylamine)
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.