Learn More
2,2'-[oxibis[butano-1,4-diil-(piperazina-1,4-diil)]]dipirimidina, Mikromol™
Descripción
2,2'-[oxibis[butano-1,4-diil-(piperazina-1,4-diil)]]dipirimidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine |
| CAS | 2724726-67-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H38 N8 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Buspirone Hydrochloride Imp. D (EP), Buspirone Imp. D (EP), 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Impurity D, Buspirone Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32ClN3.2ClH/c1-25(2)14-6-15-26(3)16-7-17-27-22-9-5-4-8-19(22)10-11-20-12-13-21(24)18-23(20)27;;/h4-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-3H3;2*1H |
| SMILES | C(CCN1CCN(CC1)c2ncccn2)COCCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[4-[4-(4-pirimidin-2-ilpiperazin-1-il)butoxi]butil]piperazin-1-il]pirimidina |
| Mostrar más |