Learn More
2,2'-[oxibis(2,1-etanodiilimino)]bis-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-[Oxybis(2,1-ethanediylimino)]bis-ethanol |
| CAS | 50977-93-0 |
| Fórmula molecular | C8H20N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20N2O3/c11-5-1-9-3-7-13-8-4-10-2-6-12/h9-12H,1-8H2 |
| SMILES | OCCNCCOCCNCCO |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-(2-hidroxietilamino)etoxi]etilamino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1474 |