Learn More
2-(2-Oxopiperazina-1-il)ácido clorhídrico acético, TRC
Código de producto. 30410185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410185 100 mg
30413935 10 mg
30427019 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO858830100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32705-76-3
Fórmula molecular C6H10N2O3 . HCl
Peso molecular (g/mol) 194.61
Sinónimo 1-Piperazineacetic acid, 2-oxo-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1-Piperazineacetic acid, 2-oxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Oxo-1-piperazineacetic acid hydrochloride, 2-(2-Oxopiperazin-1-yl)acetic acid hydrochloride, 2-(2-Oxopiperazino)acetic acid hydrochloride, Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid lactam hydrochloride
Nombre IUPAC ácido acético 2-(2-oxopiperazina-1-il)acético; Cloruro
SMILES Cl.OC(=O)CN1CCNCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Oxopiperazin-1-yl)acetic Acid Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O3.ClH/c9-5-3-7-1-2-8(5)4-6(10)11;/h7H,1-4H2,(H,10,11);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0458