Learn More
Ácido 2-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-3-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)acetic Acid |
| CAS | 61164-71-4 |
| Fórmula molecular | C11H11NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO3/c13-10(14)6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)12-11(8)15/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CC1Cc2ccccc2NC1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-oxo-3,4-dihidro-1H-quinolin-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 205.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0739 |