Learn More
2,2'-(oleilamino)dietanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-(Oleylamino)diethanol |
| CAS | 13127-82-7 |
| Fórmula molecular | C22 H45 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2'-(Oleylamino)diethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H45NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(19-21-24)20-22-25/h9-10,24-25H,2-8,11-22H2,1H3/b10-9- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN(CCO)CCO |
| Nombre IUPAC | 2-[2-hidroxietil-[(Z)-octadec-9-enil]amino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 355.598 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.345 |