Learn More
2,2'-o-Ciclouridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415827 5 g 5 g
15405827 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33038.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3736-77-4 | C9H10N2O5 | 226.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3736-77-4
Fórmula molecular C9H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 226.188
Número MDL MFCD00004945
Clave InChI UUGITDASWNOAGG-CCXZUQQUSA-N
Sinónimo cyclouridine, 2,2'-cyclouridine, o2,2'-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-anhydrouridine, 2,2'-anhydro-1 beta-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-o-cyclouridine, 2,2-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2;-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1-beta-d-arabinofuranosyl uracil
PubChem CID 806138
Nombre IUPAC (2R,3R,3aS,9aR)-3-Hidroxi-2-(hidroximetil)-2,3,3a,9a-tetrahidrofuro[1,2][1,3]oxazolo[3,4-a]pirimidina-6-ona
SMILES C1=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)OC2=NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-O-Cyclouridine
Punto de fusión 248°C to 251°C
Cantidad 5 g
Beilstein 27348885
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19
Porcentaje de pureza 98%