Learn More
2,2'-o-Ciclouridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405827 1 g 1 g
15415827 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33038.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3736-77-4 | C9H10N2O5 | 226.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3736-77-4
Fórmula molecular C9H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 226.188
Número MDL MFCD00004945
Clave InChI UUGITDASWNOAGG-CCXZUQQUSA-N
Sinónimo cyclouridine, 2,2'-cyclouridine, o2,2'-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-anhydrouridine, 2,2'-anhydro-1 beta-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-o-cyclouridine, 2,2-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2;-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1-beta-d-arabinofuranosyl uracil
PubChem CID 806138
Nombre IUPAC (2R,3R,3aS,9aR)-3-Hidroxi-2-(hidroximetil)-2,3,3a,9a-tetrahidrofuro[1,2][1,3]oxazolo[3,4-a]pirimidina-6-ona
SMILES C1=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)OC2=NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-O-Cyclouridine
Punto de fusión 248°C to 251°C
Cantidad 1 g
Beilstein 27348885
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19
Porcentaje de pureza 98%