Learn More
2,2'-(nitrosoimino)dietanol (N-nitrosodietanolamina), Mikromol™
Descripción
2,2'-(nitrosoimino)dietanol (N-nitrosodietanolamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-diethanolamine |
| CAS | 1116-54-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitroso-diethanolamine |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C4 H10 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Trolamine Imp. C (EP), 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol, Ethanol, 2,2'-nitrosiminodi- (6CI,7CI,8CI), Diethanolnitrosamine, N,N-Diethanolnitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, N-Nitrosodiethanolamine, NDELA, Nitrosodiethanolamine, Trolamine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2 |
| SMILES | OCCN(CCO)N=O |
| Nombre IUPAC | Amida N,N-bis(2-hidroxietil)nitrosa |
| Mostrar más |