Learn More
2-(2-nitrofenil)malondialdehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Nitrophenyl)malondialdehyde |
| CAS | 53868-44-3 |
| Fórmula molecular | C9 H7 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetaldehyde, α-(hydroxymethylene)-2-nitro- (9CI, ACI), α-(Hydroxymethylene)-2-nitrobenzeneacetaldehyde (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO4/c11-5-7(6-12)8-3-1-2-4-9(8)10(13)14/h1-6,11H/b7-5+ |
| SMILES | O\C=C(/C=O)\c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (Z)-3-hidroxi-2-(2-nitrofenil)prop-2-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 193.156 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0375 |