Learn More
2-[(2-nitrofenil)amino]-3-cianotiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2-Nitrophenyl)amino]-3-cyanothiophene |
| CAS | 186792-85-8 |
| Fórmula molecular | C11H7N3O2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[(2-Nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7N3O2S/c12-7-8-5-6-17-11(8)13-9-3-1-2-4-10(9)14(15)16/h1-6,13H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1Nc2sccc2C#N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-nitroanilino)tiofeno-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0259 |