Learn More
Ácido 2-(2-nitrobencilideno)-3-oxobutanoico, éster metílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| CAS | 39562-27-1 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate, Nifedipine Imp. C (EP) as E/Z-Mixture |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO5/c1-8(14)10(12(15)18-2)7-9-5-3-4-6-11(9)13(16)17/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=Cc1ccccc1[N+](=O)[O-])C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-nitrofenil)metilideno]-3-oxobutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 249.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0637 |