Learn More
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 95%, Thermo Scientific™
117.00€ - 339.00€
| CAS | 104206-65-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C14H10F3NO5 |
| Peso molecular (g/mol) | 329.231 |
| Número MDL | MFCD01752192 |
| Clave InChI | OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona |
| PubChem CID | 115355 |
| ChEBI | CHEBI:50378 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione |
| SMILES | C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15440107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66633.MD |
250mg |
117.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15430107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66633.03 |
1g |
339.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 104206-65-7 | |
| 329.231 | |
| OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N | |
| 115355 | |
| 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione |
| C14H10F3NO5 | |
| MFCD01752192 | |
| nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona | |
| CHEBI:50378 | |
| C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
Especificaciones
| 2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione | |
| C14H10F3NO5 | |
| nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona | |
| C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] | |
| 329.231 | |
| CHEBI:50378 | |
| 95% |
| 104206-65-7 | |
| MFCD01752192 | |
| OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione | |
| 115355 | |
| 329.23 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : GV0766666
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : -30° to -10°C
Recommended Storage : Store at -20°C