Learn More
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 95%
Código de producto. 15440107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440107 250 mg 250 miligramos
15430107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66633.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104206-65-7 | C14H10F3NO5 | 329.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104206-65-7
Fórmula molecular C14H10F3NO5
Peso molecular (g/mol) 329.231
Número MDL MFCD01752192
Clave InChI OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona
PubChem CID 115355
ChEBI CHEBI:50378
Nombre IUPAC 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
SMILES C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Solid