Learn More
2-(2-Naftil)piperazina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15453467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453467 250 mg 250 miligramos
11465790 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26453.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 904816-32-6
Fórmula molecular C14H16N2
Peso molecular (g/mol) 212.30
Número MDL MFCD05864679
Clave InChI DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
PubChem CID 2771839
Nombre IUPAC 2-naftalen-2-ilpiperazina
SMILES C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Naphthyl)piperazine
Punto de fusión 99°C to 104°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.3
Porcentaje de pureza 95%