Learn More
2-(2-Naftil)indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464387 1 g 1 g
11474387 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20434.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23746-81-8 | C18H13N | 243.31 g/mol
It is used in the catalytic enantioselective addition of indoles to arylnitroalkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la adición catalítica enantioselectiva de indoles a arilnitrobalquenos.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23746-81-8
Fórmula molecular C18H13N
Peso molecular (g/mol) 243.31
Número MDL MFCD00124144
Clave InChI CACDYUNTCMPDMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-naphthyl indole, 2-2-naphthyl-1h-indole, 2-naphthalen-2-yl-1h-indole, acmc-1chvp, 2-2-naphthyl-indol, maybridge1_005904, 2-2-indolyl naphthalene, 2-1h-indol-2-yl naphthalene, 2-2-naphthalenyl-1h-indole
PubChem CID 265232
SMILES N1C2=CC=CC=C2C=C1C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Naphthyl)indole
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Nombre IUPAC 2-Naftalen-2-il-1H-indol
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.31
Porcentaje de pureza 98%