Learn More
Cloruro de 2-(2-naftil)acetilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10643603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10643603 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10573232 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10643603 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor PD00828EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 37859-25-9
Fórmula molecular C12H9ClO
Peso molecular (g/mol) 204.653
Número MDL MFCD02180524
Clave InChI QEJGMKHQXSZCOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-naphthyl acetyl chloride, naphthalen-2-yl-acetyl chloride, 2-naphthylacetyl chloride, 2-naphthalen-2-yl acetyl chloride, 2-naphthaleneacetyl chloride, naphth-2-yl acetyl chloride, zlchem 122, pubchem15724, 2-naphthylacetyl chlotide, beta-naphthylacetyl chloride
PubChem CID 588115
Nombre IUPAC cloruro de 2-naftalen-2-ilacetil
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Naphthyl)acetyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.66
Porcentaje de pureza 97%